Imprimer

(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene

Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

8.18141.0025EA 0 EUR
8.18141.0025
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene
(Bis(trifluoroacetoxy)iodo)benzene
Formule: C₁₀H₅F₆IO₄
Poids moléculaire: 430,04
Numéro MDL: MFCD00009672
Numéro CAS: 2712-78-9
EINECS: 220-308-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR