Imprimer
Votre recherche pour: Enzymes
Les enzymes accélèrent les réactions chimiques et sont reconnus pour catalyser plus de 5000 types de réactions. La plupart sont des protéines, quelques-unes sont des molécules d’ARN catalytiques. <br /><br />Choisissez des enzymes pour séparer des liaisons, éliminer de l’ADN génomique à partir de préparations d’ARN, produire des fragments de protéines ou pour une utilisation en chromatographie d’échange d’ions. Les enzymes sont utilisées dans l’industrie chimique et autres applications industrielles lorsque des catalyseurs très spécifiques sont nécessaires.
Les enzymes accélèrent les réactions chimiques et sont reconnus pour catalyser plus de 5000 types de réactions. La plupart sont des protéines, quelques-unes sont des molécules d’ARN catalytiques.
Choisissez des enzymes pour séparer des liaisons, éliminer de l’ADN génomique à partir de préparations d’ARN, produire des fragments de protéines ou pour une utilisation en chromatographie d’échange d’ions. Les enzymes sont utilisées dans l’industrie chimique et autres applications industrielles lorsque des catalyseurs très spécifiques sont nécessaires.
639  résultat(s)
SearchResultCount:"639"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: Merck
Description: Tritirachium album proteinase K
Fournisseur: Merck
Description: Pronase E is a mixture of proteolytic enzymes that is obtained from Streptomyces griseus. It can be used in the in diagnostics in histopatholog...
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Description: Histo/Zyme is a stabilized proteolytic enzyme in buffered solution, used to unmask immunoreactive sites altered by fixation and/or the embedding proce...
Fournisseur: Merck
Description: Urease is used for biochemical research and analysis.
Référence Produit: (1.04114.0002)
Fournisseur: Merck
Description: Stabilised aqueous solution for biochemistry EC 3.2.1.31 + EC 3.1.6.1.
UOM: 1 * 2 mL
Référence Produit: (I9274-100MG)
Fournisseur: Merck
Description: Yeast invertase
UOM: 1 * 100 mg
Référence Produit: (1.15640.0001)
Fournisseur: Merck
Description: Aldehyde dehydrogenase (from Yeast)
UOM: 1 * 1 VIA
Fournisseur: Merck
Description: Proteinase K (from tritirachium album) solution in tris/HCl for molecular biology.
Référence Produit: (1.07192.0001)
Fournisseur: Merck
Description: Pepsin
UOM: 1 * 1 g
Fournisseur: SIGMA-ALDRICH MICROSCOPY
Description: Pepsin is used for proteolytic digestion of formalin-fixed paraffin-embedded (FFPE) tissue sections prior to application of antibodies. In immunohisto...
Référence Produit: (1.00181.0002)
Fournisseur: Merck
Description: Oxidase used for the detection of cytochrome oxidase in microorganisms.
UOM: 1 * 50 Tests
Référence Produit: (1.07185.0100)
Fournisseur: Merck
Description: Pig Pepsin (from Gastric mucosa)
UOM: 1 * 100 g
Référence Produit: (1.03604.0050)
Fournisseur: Merck
Description: Diastase (from fungi)
UOM: 1 * 50 g
Fournisseur: Merck
Description: Papain
Référence Produit: (1.16216.0001)
Fournisseur: Merck
Description: Horseradish peroxidase
UOM: 1 * 1 VIA
Référence Produit: (M142-250G)
Fournisseur: VWR Chemicals
Description: VWR® Pepsin
UOM: 1 * 250 g
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 639
no targeter for Bottom