Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • Catégories
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
Votre recherche pour:
Kits de purification d'acides nucléiques
208  results were found
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/96/96/18989696.jpg
SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"208"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Référence Produit: (1.01193.0001)
Marques :  Merck
Description:   Purification d'acides nucléiques, Kit de purification de l'ADN génomique, MagPrep®, Silica particles, MagPrep®
UOM:  1 * 1 ml
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Hi-Bind® DNA mini columns are silica glass fibre columns that can bind up to 100 μg of genomic DNA or 35 μg of plasmid DNA per prep. Columns feature a...
Référence Produit: (N643-KIT)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Purification des acides nucléiques, Kit de purification d'ARN, RIBOZOL™, RiboZol™ Plus RNA Purification Kit, 2×30 ml
UOM:  1 * 1 KIT
Marques :  VWR Chemicals
Description:   The Yeast Genomic DNA Purification Kit yields high molecular weight DNA from yeast using a non-enzymatic lysis buffer and no glass beads. The protocol...
Marques :  VWR Peqlab
Description:   For isolation of RNA, DNA and protein from one sample. Contains phenol and guanidine isothiocyanate.
Référence Produit: (732-3312)
Marques :  VWR Peqlab
Description:   Ready to use reagent for quick and simple purification of high quality total RNA. Contains phenol and guanidine isothiocyanate.
UOM:  1 * 1 Pce
Référence Produit: (N788-KIT)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Le set pour la purification de l'ARN total sans phénol fournit une méthode rapide pour l'isolement et la purification de l'ARN total des cellules anim...
UOM:  1 * 1 KIT
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Le kit pour la purification de l'ADN génomique Cyclo-Prep™ isole efficacement l'ADN génomique pour l'amplification PCR, l'analyse RFLP, le transfert S...
UOM:  1 * 50 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 208
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  Suivant