Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Kits de purification de l'ADN génomique
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/52/92/18945292.jpg
Pour la purification de l'ADN génomique de haute qualité, les matériaux de départ nécessitent des conditions de lyse spéciales avec des concentrations extrêmement faibles d'ADN ou des niveaux élevés d'inhibiteurs. La gamme VWR offre la bonne solution pour presque tous les échantillons, y compris les cellules ou tissus d'animaux, de plantes, les liquides biologiques, échantillons médico-légaux, de selles ou de sol. L'ADN purifié recueilli à partir de ces kits convient à une utilisation directe dans toutes les applications de biologie moléculaire courantes, telles que la PCR, la digestion par restriction, le clonage, l'hybridation et le séquençage.
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Sélectionnez une ou plusieurs options dans n'importe quel champ ou menu déroulant et cliquez sur le OK.
Les résultats se mettront à jour automatiquement.
SearchResultCount:"100"
Trier par:
Référence Produit: (1.01193.0001)
Marques :  Merck
Description:   Purification d'acides nucléiques, Kit de purification de l'ADN génomique, MagPrep®, Silica particles, MagPrep®
UOM:  1 * 1 ml
Référence Produit: (K600-50RXN)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Cyclo-Prep™ PCR Clean Up Kit is a spin column-based purification kit for the rapid isolation of PCR fragments following amplification. After clean up,...
UOM:  1 * 50 Pce
Référence Produit: (K368-50RXN)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Cyclo-Prep™ Genomic DNA Purification Kit efficiently isolates genomic DNA for PCR amplification, RFLP analysis, Southern blotting, DNA fiingerprinting...
UOM:  1 * 50 Pce
Référence Produit: (1B1301-KIT)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   The Protein Precipitation Kit utilises a simple trichloroacetic acid (TCA) based method to precipitate proteins in complex mixtures. Only protein in t...
UOM:  1 * 1 KIT
Référence Produit: (1B1558-KIT)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Fluorescent DNA Quantitation Kit uses fluorescent bisBenzimide H33258 dye to bind to AT sequences of the minor groove of double-stranded DNA. In the a...
UOM:  1 * 1 KIT
Marques :  VWR Chemicals
Description:   The Yeast Genomic DNA Purification Kit yields high molecular weight DNA from yeast using a non-enzymatic lysis buffer and no glass beads. The protocol...
Référence Produit: (K220-50RXN)
Marques :  VWR Chemicals
Description:   Agarose gel extraction kit is a fast, spin column-based kit for the quick isolation of DNA fragments (40 bp to 100 kb) from agarose slices.
UOM:  1 * 50 Pce
Marques :  GE Healthcare - Life Sciences
Description:   illustra™ ExoProStar™ 1-STEP Kit uses illustra™ Exonuclease I and Alkaline Phosphatase for optimal removal of unincorporated primers and nucleotides. ...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 100
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Suivant
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS