Imprimer
Kit d'extraction d'ADN E.Z.N.A.® Poly-Gel
Fournisseur: Omega Bio-Tek
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
D2561-01EA 78.3 EUR
OMEGD2561-01 OMEGD2561-02
Kit d'extraction d'ADN E.Z.N.A.® Poly-Gel
Le kit d'extraction d'ADN E. Z. N. A.® Poly-Gel fournit un moyen rapide et efficace de purifier des fragments d'ADN à un ou deux brins à partir de gels de polyacrylamide. Suite au PAGE, les fragments d'ADN sont d'abord visualisés par contraste aux UV ou coloration au bromure d'éthidium. Les tranches de gel contenant les bandes d'ADN d'intérêt sont coupées et incubées avec un tampon d'élution spécial permettant d'extraire l'ADN du gel. Le gel de polyacrylamide est efficacement éliminé à l'aide de la colonne de filtre poly-gel. Le contenu de l'échantillon est mélangé à un tampon spécialement formulé et chargés dans la colonne de centrifugation d'ADN HiBind®. Après deux étapes de lavage rapides, les fragments d'ADN purifiés peuvent être élués à partir de la colonne de centrifugation d'ADN HiBind® avec le tampon d'élution faiblement salé ou de l'eau. L'ADN purifié est alors prêt pour les applications en aval telles que le séquençage, les ligations, l'amplification de la PCR et la digestion des enzymes de restriction.