Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
ceintures
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/49/34/18944934.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"15"
Trier par:
Marques :  Portwest Clothing
Description:   Hardwearing two-ply PVC belt finished with a heavy-duty metal buckle. Can be worn with any trouser.
Marques :  Portwest Clothing
Description:   Ces clips pour gants en copolymère acétal s'attachent dans les passants de ceinture.
Référence Produit: (113-6766)
Marques :  FRISTADS KANSAS GROUP
Description:   Leather belt with antique silver buckle.
UOM:  1 * 1 Pce
Marques :  FRISTADS KANSAS GROUP
Description:   Ceintures en 100% polyamide.
Marques :  FRISTADS KANSAS GROUP
Description:   Cette ceinture en toile 100% coton est dotée d'une boucle en métal.
Marques :  FRISTADS KANSAS GROUP
Description:   Soft, ergonomic belts made of polyester/PE foam for improved comfort. With 70 mm padded polyester tube and 40 mm nylon strap with metal buckle.
Marques :  FRISTADS KANSAS GROUP
Description:   Polyester/polyamide laminate vest-suspenders for use with Ergo or other toolbelts.
Référence Produit: (KWIN100901940)
Marques :  FRISTADS KANSAS GROUP
Description:   Heavy duty leather belt for carpenters, electricians, fitters etc.
UOM:  1 * 1 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 15
  1  2  Suivant