Imprimer
Pycnometer, according to Gay-Lussac
Fournisseur: Bohemia Cristal (Kavalierglass)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
KAVA632431722019EA 717 EUR
KAVA632431722019 VTRB632431722030 VTRB632431722023 VTRB632431722025
Pycnometer, according to Gay-Lussac
Flacons de gravité spécifique
SIMAX®, borosilicate glass.
  • Autoclavable at 121 °C
Certifications: According to DIN 12801 and ISO 3507