Dodecacarbonyltriosmium ≥99%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₂O₁₂Os₃ Poids moléculaire: 906,811 g/mol Point de fusion: 224 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011149 Numéro CAS: 15696-40-9 EINECS: 239-789-3 UN: 3288 ADR: 6.1,I |