Hexadecacarbonylhexarhodium ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₁₆O₁₆Rh₆ Poids moléculaire: 1065,595 g/mol Point de fusion: >300 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00011206 Numéro CAS: 28407-51-4 EINECS: 249-009-3 ADR: 6.1,III |