Imprimer
2-Methoxyestradiol
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
25868681-25MG
MOLE25868681-25MGEA 0 EUR
MOLE25868681-25MG
2-Methoxyestradiol
2-Methoxyestradiol
Formule: C₁₉H₂₆O₃
Numéro MDL: MFCD00010489
Numéro CAS: 362-07-2