Imprimer
Estradiol
Marques : EHRENSTORFER GMBH
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
EHERC13213100EA 82.8 EUR
EHERC13213100
Estradiol
Estradiol
Formule: C₁₈H₂₄O₂
Poids moléculaire: 272,39 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003693
Numéro CAS: 50-28-2
EINECS: 200-023-8