Imprimer
Arachidonic acid
Marques : Cayman Chemical
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
CAYM10010377-1EA 161 EUR
CAYM10010377-1
Arachidonic acid
Arachidonic acid
Formule: C₂₀H₃₂O₂
Poids moléculaire: 304,5
Numéro MDL: MFCD00004417
Numéro CAS: 506-32-1
EINECS: 208-033-4