(Benzotriazol-1-yloxy)tri(1-pyrrolidinyl)phosphonium hexafluorophosphate (PyBOP)
Marques : MolekulaTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₈H₂₈F₆N₆OP₂ Poids moléculaire: 520,4 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00077411 Numéro CAS: 128625-52-5 |