D-(+)-Arabitol ≥99%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₅H₁₂O₅ Poids moléculaire: 152,15 g/mol Point de fusion: 100…104 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00004709 Numéro CAS: 488-82-4 EINECS: 207-686-2 |