Imprimer
Ginkgolide A
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
J62384.FX
J62384.FXEA 197 EUR
J62384.FX
Ginkgolide A
Ginkgolide A
Formule: C₂₀H₂₄O₉
Poids moléculaire: 408,41 g/mol
Température de stockage: Freezer
Numéro MDL: MFCD00133365
Numéro CAS: 15291-75-5