Imprimer
Ginkgolide A, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
51863-10MG-FEA 186 EUR
51863-10MG-F
Ginkgolide A, Supelco®
Ginkgolide A
Formule: C₂₀H₂₄O₉
Poids moléculaire: 408,41 g/mol
Numéro MDL: MFCD00133365
Numéro CAS: 15291-75-5