Imprimer
Ginkgolide J, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ quality level = MQ100
89556-5MG
89556-5MGEA 467 EUR
89556-5MG
Ginkgolide J, Supelco®
Ginkgolide J
Formule: C₂₀H₂₄O₁₀
Numéro CAS: 107438-79-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=78c82f2fda05d5787099f9ffb89be15bc5356810&prid=web&clid=SAPDAM