Imprimer
Brefeldin A
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLEM49595136EA 0 EUR
MOLEM49595136
Brefeldin A
Brefeldin A
Formule: C₁₆H₂₄O₄
Numéro MDL: MFCD00083258
Numéro CAS: 20350-15-6