Imprimer
Ammonium chloride-[¹⁵N], Overnight Express™, Sigma-Aldrich®
Marques : Merck Millipore (Novagen)
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
71759-4EA 1910 EUR
71759-4
Ammonium chloride-[¹⁵N], Overnight Express™, Sigma-Aldrich®
Ammonium chloride-[¹⁵N]
Overnight Express™ Autoinduction NMR Medium, 5 L kit
Formule: H₄ClN
Numéro MDL: MFCD00075417
Numéro CAS: 39466-62-1