Imprimer
(S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
L12927.03EA 74.8 EUR
L12927.03 L12927.06
(S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine ≥98%
(S)-(-)-3-Acetamidopyrrolidine
Formule: C₆H₁₂N₂O
Poids moléculaire: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 70…72 °C (40 mmHg)
Point de fusion: 52…57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00082748
Numéro CAS: 114636-31-6
ADR: 8,III