Imprimer
L(-)-Altrose
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE10692892-25MGEA 0 EUR
MOLE10692892-25MG
L(-)-Altrose
L(-)-Altrose
Formule: C₆H₁₂O₆
Numéro MDL: MFCD09880209
Numéro CAS: 1949-88-8
EINECS: 217-764-8