Ethyl isocyanatoacetate ≥98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C₅H₇NO₃ Poids moléculaire: 129,12 Point d'ébullition: 66…68 °C (11 mmHg) Densité: 1,151 Point éclair: 72 °C (161 °F) |
Numéro MDL:
MFCD00002040 Numéro CAS: 2949-22-6 EINECS: 220-967-4 UN: 2206 ADR: 6.1,II |