Diethyl aminomalonate hydrochloride 98%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₇H₁₄ClNO₄ Poids moléculaire: 211,65 g/mol Point de fusion: ∼ 165 °C (déc.) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00012510 Numéro CAS: 13433-00-6 EINECS: 236-556-8 |