Imprimer
3-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde 95%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H51878.03EA 242 EUR
H51878.03 H51878.MD
3-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde 95%
3-Fluoro-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Formule: C₇H₄FNO₄
Poids moléculaire: 185,11 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11846408
Numéro CAS: 711022-47-8