L(-)-Bornyl acetate 95%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₁₂H₂₀O₂ Poids moléculaire: 196,29 Point d'ébullition: 223…224 °C (760 mmHg) Densité: 0,9875 g/cm³ Point éclair: 84 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00867808 Numéro CAS: 5655-61-8 EINECS: 227-101-4 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4620 to 1.4650 (20 °C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |
GC | ≥98 % (as C12H20O2) Total esters |
Specific gravity | (15/15 °C) 0.986 to 0.99 |
Specific optical rotation | (20 °C, 589 nm) (neat) < -38° |