Imprimer
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE45328655-25GEA 308 EUR
MOLE45328655-25G
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
(Benzotriazol-1-yloxy)tris(dimethylamino)phosphonium hexafluorophosphate (BOP)
Formule: C₁₂H₂₂F₆N₆OP₂
Poids moléculaire: 442,28 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011948
Numéro CAS: 56602-33-6
EINECS: 260-279-1