Imprimer
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride hydrate ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
J63465.14EA 51.5 EUR
J63465.14
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride hydrate ≥98%
Benzyldimethyltetradecylammonium chloride hydrate
Formule: C₂₃H₄₂ClN·H₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011771
Numéro CAS: 139-08-2
EINECS: 205-352-0
UN: 2923
ADR: 8,III