Imprimer
4-Pentenyl acetate ≥98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Warning
B20258.06 B20258.14
B20258.06EA 72.7 EUR
B20258.06 B20258.14
4-Pentenyl acetate ≥98%
4-Pentenyl acetate
Formule: C₇H₁₂O₂
Poids moléculaire: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 144…146 °C
Densité: 0.91
Point éclair: 46 °C (115 °F)
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00008723
Numéro CAS: 1576-85-8
EINECS: 216-413-6
ADR: 3,III