Methyl arachidate, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
M-Clarity™ (Niveau de qualité) = MQ100
Formule:
C₂₁H₄₂O₂ Poids moléculaire: 326,56 g/mol |
Numéro MDL:
MFCD00009014 Numéro CAS: 1120-28-1 EINECS: 214-304-8 |