Imprimer
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLEM42566154EA 0 EUR
MOLEM42566154
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde
4-Hydroxy-2,6-dimethoxybenzaldehyde
Formule: C₉H₁₀O₄
Poids moléculaire: 182,1733 g/mol
Numéro MDL: MFCD01407645
Numéro CAS: 22080-96-2