2-Acetamidoethanol 96%
Marques : Thermo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₄H₉NO₂ Poids moléculaire: 103,12 g/mol Point d'ébullition: 135…137 °C (3 mmHg) Point de fusion: 15,8 °C Densité: 1,11 g/cm³ Point éclair: 176 °C Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00002836 Numéro CAS: 142-26-7 EINECS: 205-530-8 |
Résultats des tests de spécification
Appearance | Clear colorless to yellow Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4720 to 1.4740 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥95 % |