Imprimer
2-Acetamidoethanol ≥90%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
A18638.36EA 128 EUR
A18638.36 A18638.22
2-Acetamidoethanol ≥90%
2-Acetamidoethanol
Formule: C₄H₉NO₂
Poids moléculaire: 103,12 g/mol
Point d'ébullition: 151…155 °C (5 mmHg)
Densité: 1,120
Point éclair: 177 °C (351 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002836
Numéro CAS: 142-26-7
EINECS: 205-530-8