Imprimer
3-Allylsalicylaldehyde ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H53475.14EA 359 EUR
H53475.14 H53475.06
3-Allylsalicylaldehyde ≥97%
3-Allylsalicylaldehyde
Formule: C₁₀H₁₀O₂
Poids moléculaire: 162,19 g/mol
Densité: 1,099
Point éclair: 107 °C (225 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00037364
Numéro CAS: 24019-66-7