Imprimer
D(+)-Glucose 0,8% en solution aqueuse
Marques : PROLABO CMP
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): D-GlucoseDextrose anhydreGlucose
PRLS87142.180EA 28.1 EUR
PRLS87142.180
D(+)-Glucose 0,8% en solution aqueuse
D(+)-Glucose
Formule: C₆H₁₂O₆
Poids moléculaire: 180,16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148912
Numéro CAS: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/21/22/2302122.jpg