Caféine, Supelco®
Marques : MerckTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Synonyme(s):
3,7-Dihydro-1,3,7-triméthyl-1H-purine-2,6-dione
Formule:
C₈H₁₀N₄O₂ Poids moléculaire: 194,19 g/mol Point de fusion: 235…239 °C Densité: 1,23 g/cm³ (19 °C) Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD00005758 Numéro CAS: 58-08-2 EINECS: 200-362-1 Indice Merck: 13,01636 |