Imprimer
D(+)-Glucose, Supelco®
Marques : Merck
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): D-GlucoseDextrose anhydreGlucose
PHR1000-1GEA 80 EUR
PHR1000-1G
D(+)-Glucose, Supelco®
D(+)-Glucose
Formule: C₆H₁₂O₆
Poids moléculaire: 180,16 g/mol
Point de fusion: 146 °C
Densité: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00148912
Numéro CAS: 50-99-7
EINECS: 200-075-1
Indice Merck: 14,04459
https://fr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/05/27081305.jpg