Imprimer
3,5-Dibromoanisole ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
H55925.06EA 225 EUR
H55925.06 H55925.03
3,5-Dibromoanisole ≥97%
3,5-Dibromoanisole
Formule: C₇H₆Br₂O
Poids moléculaire: 265,93 g/mol
Point de fusion: 34…38 °C
Point éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02258848
Numéro CAS: 74137-36-3