Imprimer
Chloroforme-D1 (99.8% D) + 0.03% (v/v) TMS, AcroSeal™ pour spectroscopie RMN
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
Synonyme(s): Chloroforme-DTrichlorométhane-D1
426961000.EA 110 EUR
426961000.
Chloroforme-D1 (99.8% D) + 0.03% (v/v) TMS, AcroSeal™ pour spectroscopie RMN
Chloroforme-D1
Formule: CDCl₃
Poids moléculaire: 120,38 g/mol
Point d'ébullition: 60,8 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –64 °C
Densité: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000827
Numéro CAS: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 %
D-Enrichment ≥99.75 %
TMS 0.028 to 0.032 v/v%