Imprimer
Gants chirurgicaux, latex, stériles, Medi-Grip ® PF
Fournisseur: Ansell
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Medi-Grip® PF
ANSM330206060EA 114 EUR
ANSM330206060 ANSM330206070 ANSM330206080 ANSM330206090 ANSM330206075 ANSM330206085 ANSM330206055 ANSM330206065
Gants chirurgicaux, latex, stériles, Medi-Grip ® PF
Gants
Ce gant est doté d'un très faible niveau de protéines : seulement <50 μg/g (méthode de Lowry modifiée - EN 455-3). Cela permet de réduire considérablement les risques d'allergies de type I. Adapté pour les interventions chirurgicales.
  • Non poudrés, finition microtexturée
  • Traitement par chloration pour un enfilage aisé
  • Manchette cintrée et droite assurant un bon maintien sur la blouse
  • La formulation spécifique du latex rend le gant souple et confortable, réduisant ainsi la fatigue des mains
  • Surface microtexturée conçue pour une préhension ferme des instruments
Certifications: EN 455 ; AQL 0,65