Imprimer
Boudin absorbant, Oil-Only, PIG®
Fournisseur: New Pig
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PIG® Oil-Only
121-0129EA 177 EUR
121-0129
Boudin absorbant, Oil-Only, PIG®
Matériaux absorbants
Rempli de cellulose et enveloppe PP de couleur marron clair.
  • Boudins modelables épousent les formes des coins et des murs, entourent les bases des machines et contiennent les déversements
  • La couleur brune masque la saleté pour une utilisation plus longue ; évite de remplacer le boudin avant qu'il soit saturé
  • Contenu recyclé à 95% ; le remplissage de cellulose est fabriqué à partir de papier journal
Cellulose hydrophobe est idéal pour le nettoyage en cas de déversement d'huiles et de liquides huileux.