Imprimer
Colonnes capillaires, TRACE™ TR-V1
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
TRACE™
555-9428EA 769 EUR
555-9428 555-9436 555-9434 555-9435 555-9432 555-9433
Colonnes capillaires, TRACE™ TR-V1
Colonnes pour chromatographie
Thick film columns for the analysis of volatile analytes.
  • Mid-polarity phase, 6% cyanopropylphenyl polysiloxane
  • Low bleed suitable for MS detection