Imprimer
Votre recherche pour: Respirateurs
215  résultat(s)
SearchResultCount:"215"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: 3M
Description: Les cagoule de la série S 3M™ offrent une protection de la tête et du visage, ainsi qu'une protection des yeux et du visage contre les éclaboussures d...
Fournisseur: 3M
Description: Le Versaflo™ Turbo TR-600 à ventilation assistée est un système de purification de l'air monté sur une ceinture. Lorsqu'il est utilisé avec l'une...
Fournisseur: 3M
Description: Le système respiratoire à ventilation assistée 3M™ Versaflo™ TR-300+ est facile à utiliser, polyvalent et adapté aux environnements exposés aux partic...
Référence Produit: (MMMATR371EPLUS)
Fournisseur: 3M
Description: Le couvercle de filtre Versaflo™ TR-371+ est un couvercle de filtre de remplacement à utiliser avec Versaflo™ Powered Air Turbo TR-300+.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (JSPACBB610-211-100)
Fournisseur: JSP LTD
Description: Jetstream® is a belt-mounted rechargeable respirator with a large capacity disposable dust filter. Jetstream® delivers 180 L/min. of air through the f...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (MMMAS922)
Fournisseur: 3M
Description: Le couvre-visière détachable Versaflo™ pour cagoules Premium est un couvre-visière détachable transparent conçu pour être utilisé avec les couvre-chef...
UOM: 1 * 10 Pce
Référence Produit: (111-2214)
Fournisseur: 3M
Description: Le S-200+ est un système respiratoire à ventilation assistée confortable et polyvalent pour une utilisation avec les masques intégraux et les demi-mas...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (MMMAS955)
Fournisseur: 3M
Description: Couvercles de réglage du débit d'air, Versaflo™
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (MMMAM448)
Fournisseur: 3M
Description: Boucliers de protection respiratoire à air propulsé, Versaflo™
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (MMMATR-6500FC)
Fournisseur: 3M
Description: Le couvercle de filtre Versaflo™ TR-6500FC est un couvercle de filtre qui aide à protéger les filtres Versaflo™ TR-6580E contre les dommages physiques...
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (MMMA7100054792)
Fournisseur: 3M
Description: The Adflo™ Powered air purifying respirator system with 3M™ Speedglas™ 9100 MP Welding helmet is designed to help protect the eyes and face from radia...
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Référence Produit: (ILCDS-3506)
Fournisseur: ILC DOVER
Description: With minimum length of 48 cm, this flexible breathing tube can be extended to 72 cm to accommodate a wide range of heights and movements.
UOM: 1 * 1 Pce
New Product
Référence Produit: (ILCDS-3102-10)
Fournisseur: ILC DOVER
Description: Disposable breathing tube covers protect breathing tubes from contamination.
UOM: 1 * 10 Pce
New Product
Fournisseur: 3M
Description: Les ceintures Versaflo™ sont spécialement conçues pour aider les utilisateurs à maintenir leur confort et à remplacer les pièces usées ou endommagées....
Fournisseur: 3M
Description: Ces housses Versaflo™ Radiant Heat Covers sont fabriquées à partir d'un tissu léger en aramide aluminisé et offrent une meilleure protection de la têt...
Fournisseur: JSP LTD
Description: The PowerCap® Active™ is a lightweight positive pressure respirator with eye and face protection, as well as EN812 bumpcap protection. Designed to pro...
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 16 of 215
no targeter for Bottom