Garder ma session ouverte ?
Fin de session dans  
La session a expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, nous vous avons déconnecté.
  • .
    • Produits Stockés chez VWR (7)
  • Marques
  • Affiner par Marque
    Sort by:
  • Affiner vos résultats
Masques chirurgicaux
https://fr.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/95/95/18709595.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"10"
  Vue liste Nouvelle Vue
Trier par:
Référence Produit: (111-9004)
Marques :  KIMBERLY CLARK
Description:   Conçu à partir de matériaux ultra légers pour améliorer ses propriétés respirantes, ce masque chirurgical non stérile procure un grand confort.
UOM:  1 * 50 Pce
Marques :  Nitritex
Description:   Profile™ PFM surgical face mask with highly efficient bacterial filtration.
Marques :  Zellstoff-Vertriebs-GmbH & Co. KG
Description:   Ils associent un confort optimal avec une sécurité et une efficacité maximales.
Référence Produit: (ANSM48105)
Marques :  ANSELL MEDICAL PRODUCTS
Description:   Ces masques haute filtration possèdent deux plis avec barrette nasale et liens de fixation. Ils sont également munis d'un filtre en PP exempt de fibre...
UOM:  1 * 50 Pce
Marques :  ANSELL MEDICAL PRODUCTS
Description:   Masques anti-projections et infiltrations. Surface intérieure fabriquée à partir de 40% de cellulose et de 60% de polyester ; surface extérieure ...
Référence Produit: (ANSM85006)
Marques :  ANSELL MEDICAL PRODUCTS
Description:   This speciality mask with visor is designed to prevent transmission of disease from a health care worker to a patient. (e.g. spit, mucous).
UOM:  1 * 25 Pce
Référence Produit: (ANSM00152)
Marques :  ANSELL MEDICAL PRODUCTS
Description:   Ces masques coniques standard en polyester avec serre-tête et aux bords souples évasés offrent un confort optimal.
UOM:  1 * 50 Pce
Référence Produit: (ANSM62408)
Marques :  ANSELL MEDICAL PRODUCTS
Description:   Masque chirurgical en latex avec filtre en polypropylène garantissant une filtration optimale.
UOM:  1 * 50 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent être ajoutés au Panier. Veuillez contacter votre service client ou envoyer un email à service-clients.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 8  de 10
  1  2  Suivant 
Un nouvel aspect et un engagement renouvelé
Axée sur les fonctionnalités et les ressources que vous connaissez, optimisée avec l’innovation Avantor®. Notre nouvelle marque est synonyme d’agilité et de capacité d’adaptation aux besoins de nos clients.
EN SAVOIR PLUS COMMENCEZ VOS ACHATS