Imprimer
Votre recherche pour: Masques d'hygiène
9  résultat(s)
SearchResultCount:"9"
Sort Results
Vue liste Nouvelle Vue
Evaluer les résultats de votre recherche
Fournisseur: VWR Collection
Description: Face masks made from 3 ply, non woven PP featuring a nose bridge and ear loops or ties.
promo
Référence Produit: (HOIT115688)
Fournisseur: Hubei Orient International
Description: Face mask with comfortable elastic ear loops for easy donning.
UOM: 1 * 10.000 Pce
Référence Produit: (76470-110)
Fournisseur: VWR Collection
Description: VWR® made in USA sterile masks are an ideal option for single-use needs.
UOM: 1 * 200 Pce
Référence Produit: (114-9101)
Fournisseur: Hubei Orient International
Description: Masques d'hygiène en PP 3 épaisseurs traité par fusion-soufflage.
UOM: 1 * 50 Pce
Référence Produit: (113-0713)
Fournisseur: VWR Collection
Description: Ce masque, avec barrette nasale, est fabriqué en PP 2 plis, non tissé.
UOM: 1 * 50 Pce
Fournisseur: DESCO
Description: These facemasks constructed of a lightweight dissipative material which is made from texturised polyester and a minimum of 9% carbon nylon monofilimen...
Fournisseur: DELTALYO & VALMY
Description: The FFP3 cup-shaped mask is both reassuring and light weight. The respiratory tract is shrouded in 10 g of comfort.
Référence Produit: (113-9935)
Fournisseur: ALSICO HIGHTECH NV
Description: Les masques d'hygiène lavables, à 2 épaisseurs, ne sont appropriés à un usage médical. Leur perméabilité aux virus et bactéries n'a pas été testée.
UOM: 1 * 1 Pce
Référence Produit: (113-9934)
Fournisseur: RENTEX COM D.O.O.
Description: À 100% en coton monocouche, ce masque en sergé fin est lavable à température élevée et réutilisable.
UOM: 1 * 250 Pce
Prix sur demande
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Le stock de cet article est limité mais peut être disponible dans un entrepôt proche de vous. Merci de vous assurer que vous êtes connecté sur le site afin que le stock disponible soit affiché. Si l'call est toujours affiché et vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez-nous au 01 45 14 89 12.
Ces articles ne peuvent pas être ajoutés à votre panier en raison des exigences réglementaires. Veuillez envoyer un e-mail à webshop.fr@vwr.com
Veuillez noter qu'une autorisation peut être nécessaire pour commander ce produit. Un représentant de VWR vous contactera si votre commande le nécessite.
Ce produit a été bloqué par votre entreprise. Veuillez s'il vous plait contacter votre service achats pour plus d'informations.
Le produit original n'est plus disponible. Le remplacement représenté est disponible
Ce produit n'est plus disponible. Des alternatives peuvent être disponibles en faisant une recherche avec la référence VWR ci-dessus. Si vous avez besoin d'aide, s'il vous plaît appelez le Service Clients au 0825 02 30 30 (0,18 € TTC/mn).
1 - 9 of 9
no targeter for Bottom