Imprimer
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonamide ≥97%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
44361.03EA 57.8 EUR
44361.03 44361.06
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonamide ≥97%
(1S)-(+)-Camphor-10-sulphonamide
Formule: C₁₀H₁₇NO₃S
Poids moléculaire: 231,32 g/mol
Point de fusion: 133…135 °C (déc.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00075611
Numéro CAS: 60933-63-3