Imprimer
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLEM71149744EA 0 EUR
MOLEM71149744
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one
3,3-Dimethyl-1,5-dioxaspiro[5.5]undecan-9-one
Formule: C₁₁H₁₈O₃
Poids moléculaire: 198,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006652
Numéro CAS: 69225-59-8
EINECS: 273-918-4