Imprimer
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H35558.03EA 78.3 EUR
H35558.03 H35558.MD
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine 95%
3-Bromo-6-chloroimidazo[1,2-a]pyridine
Formule: C₇H₄BrClN₂
Poids moléculaire: 231,48 g/mol
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08667858
Numéro CAS: 886371-28-4