Imprimer
Histamine dihydrochloride
Marques : Molekula
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
MOLE19012772-25GEA 331 EUR
MOLE19012772-25G
Histamine dihydrochloride
Histamine dihydrochloride
Formule: C₅H₁₁Cl₂N₃
Poids moléculaire: 184,07 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012703
Numéro CAS: 56-92-8
EINECS: 200-298-4