Imprimer
(S)-(+)-Glycidyl butyrate ≥98%, ee 98%
Marques : Thermo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (S)-Oxiran-2-ylmethyl butyrate
L18558.03
L18558.03EA 42.2 EUR
L18558.03
(S)-(+)-Glycidyl butyrate ≥98%, ee 98%
(S)-(+)-Glycidyl butyrate
Formule: C₇H₁₂O₃
Poids moléculaire: 144,1684 g/mol
Point éclair: 85 °C (185 °F)
Numéro MDL: MFCD00273369
Numéro CAS: 65031-96-1