Imprimer
4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid ≥96%
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
H52707.MDEA 56.7 EUR
H52707.MD
4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid ≥96%
4-Fluoro-1-naphthaleneboronic acid
Formule: C₁₀H₇BBrFO₂
Poids moléculaire: 189,98 g/mol
Point de fusion: 240…242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039221
Numéro CAS: 182344-25-8